Hlavní dokumenty
792453C
Avanti
16:0-18:1(n9) PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
1-palmitoyl-2-oleoyl-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H82NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
760.08
MDL number:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
chloroform solution
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
10 mg/mL in chloroform
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
lipidomics
metabolomics
lipid type
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792453C-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)