Hlavní dokumenty
700195P
Avanti
Isolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
5β-cholanic acid-3β-ol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H40O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
376.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
packaging
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700195P-10MG))
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-WFVDQZAMSA-N
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700195P-10MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)