Hlavní dokumenty
330730C
Avanti
C15 Ceramide (d18:1/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C33H65NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
523.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.24
assay
>99% (TLC)
form
chloroform solution
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
application(s)
lipidomics
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330730C-1MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)