Z804622
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Doporučené produkty
material
CaF2
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
diam. × thickness
13 mm × 2 mm
Související kategorie
General description
Cut and polished quality crystal windows.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)