Hlavní dokumenty
Z742501
MyBlock mini dry bath block
to hold, 15 x 1.5 mL vials
About This Item
UNSPSC Code:
41102404
NACRES:
NC.21
feature
to hold 15 x 1.5 mL vials
for Mini dry bath with Heat Lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BSH100-15HL
General description
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Legal Information
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)