Z676527
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Hinged rack
Synonyma:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Doporučené produkty
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10
packaging
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139-05-HR
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
Související kategorie
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)