Z675423
Replacement mesh inserts for mini-sieve micro sieve set
set of 1
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
packaging
set of 1
manufacturer/tradename
Bel-Art F37846-0000
General description
Replacement mesh screens for Mini-Sieve micro sieve set. One each 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 and 230 standard mesh screens.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library
Převodní tabulka velikosti částic z naší technické knihovny Lab Basics