Přeskočit na
Z289647
Fine test sieves
Brass frame, pore size 1.00 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 640,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105003
2 640,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
brass
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
ATM 18BS8F
particle size
18 mesh
pore size
1.00 mm
General description
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z400157Z400149Z289698
description
Brass frame, pore size 1.00 mm
description
SS frame, pore size 75 μm
description
SS frame, pore size 90 μm
description
Brass frame, pore size 500 μm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
brass
material
stainless steel
material
stainless steel
material
brass
particle size
18 mesh
particle size
200 mesh
particle size
170 mesh
particle size
35 mesh
pore size
1.00 mm
pore size
75 μm
pore size
90 μm
pore size
500 μm
manufacturer/tradename
ATM 18BS8F
manufacturer/tradename
ATM 200SS8F
manufacturer/tradename
ATM 170SS8F
manufacturer/tradename
ATM 35BS8F
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fine test sieves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)