Z568384
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Doporučené produkty
material
borosilicate glass
flat bottom flask
joint
joint: ST/NS29/32
sterility
non-sterile
feature
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
2,000 mL
Související kategorie
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)