Přejít k obsahu
SYNB300500C
Synthware gas washing bottle with fritted disc
500 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity C
Synonyma:
Synthware B300500C, Drechsel bottle, gas washing bottle
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41103209
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear bottle, cylindrical bottle, straight bottle
joint
joint: ST/NS45/50
feature
cap
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware B300500C
H
380 mm
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)