Z549622
Stopcock Adapter
PTFE side-port stopcock, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
material
PTFE side-port stopcock
joint
joint: ST/NS24/40
Související kategorie
General description
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)