Z532940
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Doporučené produkty
material
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
joint
joint: ST/NS14/20
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
50 mL
outlet fitting size
2 mm
Související kategorie
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)