Přejít k obsahu
SYNF891410
Synthware reaction tube with glass stopcock
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
Synthware F891410
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121700
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, Push fit
Packaging:
pack of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS14/20
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F891410
capacity
10 mL , 10 mL
General description
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)