Z529516
Coors™ porcelain mortar
capacity 4000 mL, top O.D. × H 283 mm × 150 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41101702
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
material
porcelain
manufacturer/tradename
Coorstek 66331
capacity
4000 mL
pestle L
280 mm
top O.D. × H
283 mm × 150 mm
Související kategorie
General description
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Legal Information
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)