Z247464
Coors™ porcelain mortar
capacity 50 mL, O.D. × H 70 mm × 47 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
material
porcelain
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Coorstek 66310
O.D. × H
70 mm × 47 mm
capacity
50 mL
Související kategorie
General description
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Legal Information
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)