Z420042
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 150 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Doporučené produkty
packaging
pkg of 4 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H14660-0150
stem L
25 mm
stem O.D.
29 mm
top I.D.
150 mm
Související kategorie
General description
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)