Z177423
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 75 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
manufacturer/tradename
Bel-Art F367490000
bowl size
89 mm × 38 mm × 32 mm
capacity
75 mL
handle size
50 mm
General description
Molded, natural color.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)