Hlavní dokumenty
Z406651
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 76 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
material
glass
description
for shafts with button
feature
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 8083-12
W × L
19 mm × 76 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)