Hlavní dokumenty
Z265918
Sigma-Aldrich
Microporous carbon boiling chips
weight 227 g
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
packaging
pack of 1 ea
weight
227 g
Související kategorie
General description
Eliminates bumping of liquids in boiling operations and distillations.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)