Z256307
Wrap-it tie installing tool
Heavy-duty version
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
availability
not available in EU
Související kategorie
General description
Automatically adjusts wrap-it tie tension to desired position. Tension activated cutting blade trims off excess tie.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)