Hlavní dokumenty
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
coupler
About This Item
UNSPSC Code:
41101519
NACRES:
NB.74
feature
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
manufacturer/tradename
Sonics & Materials 630-0421
General description
For ultrasonic stepped microtips.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)