O této položce
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41121800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
titanium
manufacturer/tradename
Bandelin 486
availability
available only in EU
diam.
13 mm
General description
Standard and booster horns (Ti-6AI-4V) are furnished with a thread for replaceable probes. With an exterior thread to connect various vessels.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer standard and booster horns
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?