Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103801
NACRES:
NB.72
Doporučené produkty
manufacturer/tradename
Cowie
L
500 mm
blade diam.
80 mm
shaft diam.
6 mm
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)