Hlavní dokumenty
Z190357
Sigma-Aldrich
Support stand
rod diam. × L 5/8 in. × 29 in. , SS
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.35
rod diam. × L
5/8 in. × 29 in. , SS
General description
Heavy steel base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Includes metal base and rod.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)