Hlavní dokumenty
Z170488
Sigma-Aldrich
Lightnin® heavy-duty ring stand
rod diam. × L 5/8 in. × 27 in. , 316 SS
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.35
manufacturer/tradename
Lightnin 829453
rod diam. × L
5/8 in. × 27 in. , 316 SS
weight
14 lb
General description
Heavy base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Legal Information
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)