Hlavní dokumenty
Z183016
Supelco
Serum-finish V-Vials®
volume 3 mL, mouth O.D. 20 mm, diam. × H 20 mm × 46 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
feature
closure type crimp top vial
diam. × H
20 mm × 46 mm
mouth O.D.
20 mm
volume
3 mL
General description
Vials only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Uses 11 mm aluminum seals. The 0.1mL size fits standard GC autosamplers.
Legal Information
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)