Přejít k obsahu
23227
Magnetic Stir Bar
for use with For 3.0-5.0mL vessels, pkg of 6 ea, PTFE
Synonyma:
STIRRING BARS 3ML TO 5ML M.V. PK6
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.43
Material:
PTFE , triangular PTFE-coated
Packaging:
pkg of 6 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE , triangular PTFE-coated
packaging
pkg of 6 ea
compatibility
for use with For 3.0-5.0mL vessels
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnetic Stir Bar
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)