Z168874
Scissor-handle forceps
Kelly hemostatic, curved, L 6 1/4 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
label
C
packaging
pack of 1 ea
L
6 1/4 in.
General description
with box-lock joint and serrated jaws
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)