Přeskočit na
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
Synonyma:
single use forceps, single use tweezers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
6 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
858,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
858,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15998C
L
110 mm
color
dark blue
General description
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. The yellow forceps are made of polystyrene, both blue forceps are acrylonitrile butadiene styrene.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F4517F3892F4642
Disposable forceps dark blue, L 110 mm, straight tip
Z708356
Disposable forceps
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15998C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
L
110 mm
L
10 in.
L
4 3/4 in.
L
12 in.
color
dark blue
color
-
color
-
color
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)