Hlavní dokumenty
Z155896
Graduated measures
capacity 2,000 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41121803
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
feature
graduations
H × O.D.
165 mm × 140 mm
capacity
2,000 mL
weight
64 oz
General description
Standard-weight, spun SS, with handle.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)