Z115614
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 14/20, flange I.D. 23 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
joint
male joint: ST/NS14/20
flange I.D.
23 mm
General description
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
replacement part
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)