Z115622
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 24/40, flange I.D. 31 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
joint
male joint: ST/NS24/40
flange I.D.
31 mm
Související kategorie
General description
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
replacement part
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)