Přejít k obsahu
64806
Separatory Funnel
PTFE stopcock, size 2000 mL
Synonyma:
SEPARATORY FUNNEL 2000ML W/PTFE STOPCOCK, EA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.21
Material:
PTFE stopcock
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE stopcock
Quality Segment
size
38 (stopper), 6 (stopcock)
size
2000 mL
application(s)
food and beverages
General description
Squibb-type, with glass or PTFE stopcock plug.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Separatory Funnel
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)