Z100692
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Doporučené produkty
material
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
joint
joint: ST/NS14/20
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper joint
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
O.D.
105 mm
capacity
500 mL
Související kategorie
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)