Hlavní dokumenty
Z512397
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 90 mm × 140 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.43
sterility
non-sterile
feature
fits flask 1 ‑ 3 L
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
I.D. × O.D.
90 mm × 140 mm
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)