Hlavní dokumenty
Z100501
Sigma-Aldrich
Kugelrohr glassware set
for standard capacity
About This Item
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Související kategorie
General description
Set includes a straight tube with hose connection, 25 and 100 mL round-bottom oven flasks, and 25 and 100 mL single bulb receiver flasks with ST14/20 joints.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)