Hlavní dokumenty
T59854
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
99%
About This Item
Lineární vzorec:
C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
246.26
Beilstein/REAXYS Number:
1796294
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
99 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O6/c1-4-15-9(12)7-8(10(13)16-5-2)11(14)17-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)