Přejít k obsahu
75570
Triethyl orthobenzoate
≥95.0% (GC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5C(OC2H5)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
224.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-771-3
Beilstein/REAXYS Number:
645341
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472
bp
239-241 °C (lit.), 80 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
206.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
97 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)