Merck
SYNF221100
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonyma:
Synthware F221100, 4-neck reaction flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
Joint:
center joint: ST/NS14/20, side joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
joint
center joint: ST/NS14/20, side joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F221100
capacity
100 mL
General description
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)