Merck
SYNF224250
Synthware™ four neck round bottom flask with angled side necks
borosilicate glass flask, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
Synthware F224250, 4-neck reaction flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Material:
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
Joint:
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F224250
General description
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)