Hlavní dokumenty
SYNC351420
Synthware reflux condenser
joint: ST/NS 14/20, coil L 100 mm
Synonyma:
Synthware C351420, coil-type condenser
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.51
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C351420
coil L
100 mm
Související kategorie
General description
Coil section is 100 mm in height.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)