Merck
SYNF304500
Synthware single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
Synthware F304500, glass round flask
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
500 mL, 500 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F304500
capacity
500 mL, 500 mL
General description
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)