Key Documents
PH004334
7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione
AldrichCPR
About This Item
Lineární vzorec:
C15H10Cl2N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
321.23
MDL number:
Other Notes