Hlavní dokumenty
P21951
Sigma-Aldrich
β-Phenylcinnamaldehyde
Synonyma:
3,3-Diphenylacrolein
About This Item
Lineární vzorec:
(C6H5)2C=CHCHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
bp
195-200 °C/17 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
SMILES string
O=C\C=C(\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChI key
MWAFWBDWAWZJGK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)