Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 510,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH(C6H5)COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-982-5
Beilstein/REAXYS Number:
509876
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
1 510,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
270-272 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 99% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form crystals | form solid | form - |
| mp 39-42 °C (lit.) | mp 114-117 °C (lit.) | mp 35-38 °C (lit.) | mp 282 °C (dec.) (lit.) |
| bp 270-272 °C (lit.) | bp - | bp 170-172 °C/20 mmHg (lit.) | bp - |
| functional group phenyl | functional group phenyl, ketone | functional group carboxylic acid, phenyl | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenylbutyric acid
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?