NORS5500SQTZ7
Norell® Suprasil® quartz 5 mm NMR tube
frequency 500 MHz
Synonyma:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Doporučené produkty
material
colorless tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Norell S-5-500-SQTZ-7
parameter
500 MHz frequency
L
7 in.
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.77 mm
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)