NORS5500QTZ7
Norell® natural quartz 5 mm NMR tubes
frequency 500 MHz
Synonyma:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Doporučené produkty
material
colorless tube
glass tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Norell S-5-500-QTZ-7
parameter
500 MHz frequency
L
7 in.
diam.
5 mm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.77 mm
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)