MT51300140
Mettler-Toledo dissolved oxygen zero oxygen tablets
About This Item
UNSPSC Code:
41115600
NACRES:
NB.79
Doporučené produkty
form
solid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51300140
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)