Hlavní dokumenty
M59408
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitroaniline
99%
Synonyma:
2-Amino-3-nitrotoluene, 6-Nitro-o-toluidine
About This Item
Lineární vzorec:
CH3C6H3(NO2)NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
Beilstein/REAXYS Number:
1868029
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
mp
93-96 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)