About This Item
Lineární vzorec:
Br(CH2)4COOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.05
Beilstein/REAXYS Number:
1749649
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
density
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI key
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?